Learn More
Thermo Scientific™ SureQuant™ IP-MS Sample Preparation Kits
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific SureQuant IP-MS Probenvorbereitungs-Kits (Protein A/G oder Streptavidin) bieten eine optimierte Lösung für die Immunpräzipitation und die Vorbereitung von MS-Peptiden von Proben vor der LC-MS/MS-Analyse. Diese Kits wurden mit zahlreichen Multiplex-Zielantigenen mit unterschiedlichen Expressionsstufen sorgfältig verifiziert. Die SureQuant-Produktfamilie ermöglicht die Verwendung der Immunpräzipitation (IP)-Probenvorbereitungs-Kits und Peptid-Quantifizierungsmodule zusammen oder unabhängig für die SRM/PRM-Analyse.
• Multiplex – IP-MS-Kits wurden für Multiplex-IP entwickelt und verwenden sowohl Protein A/G- als auch Streptavidin-Magnetbeads
• Flexibl – Universale Reagenzien ermöglichen die individuelle Auswahl von Zielen für IP, die allein oder kombiniert mit SureQuant Peptid-Quantifizierungspanels werden können
• Optimiert – Vereinfachtes und gestrafftes Verfahren zur Vorbereitung von Proben für die LC-MS-Analyse
• Geringer Hintergrund – Bindungs-, Wasch- und Elutionspuffer, die optimiert sind, um Kontaminanten zu entfernen und die Anreicherung von Hintergrundproteinen zu minimieren
Die SureQuant Protein A/G- und Streptavidin IP-MS Probenvorbereitungs-Kits wurden entwickelt, um eine gezielte Quantifizierung mit SureQuant- oder SRM/PRM-Analysen zu unterstützen. Die Kits enthalten hochwertige Pierce Protein A/G- oder Streptavidin-Magnetbeads sowie Reagenzien, die für die MS-Kompatibilität optimiert wurden. Das rationalisierte Verfahren ermöglicht die Verdauung unmittelbar nach der Immunpräzipitation und erleichtert so die MS-Probenvorbereitung innerhalb ∼von 4 Stunden für die LC-MS/MS-Analyse am selben Tag.
Anwendungen:
• Anreicherung von Zielen mit geringer Abundanz zur Verbesserung der MS-Empfindlichkeit
• Identifizierung von Zielproteinen, die durch Western Blotting nicht nachweisbar sind
• Quantifizierung von Zielproteinen durch LC-MS-Analyse
• Screening von Antikörpern gegen IP-MS
• Anreicherung von Zielproteinen vor der gezielten Analyse (SRM)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Streptavidin Magnetic Beads |
| Kitinhalt | Trypsin-Protease, 2 x 20 µg Trypsin-Lagerlösung, 250 µl Streptavidin Magnetbeads, 1 ml IP-MS-Zelllysepuffer, 100 ml IP-MS Waschpuffer A, 75 ml IP-MS Waschpuffer B, 40 ml IP-Elution und MS-Probenvorbereitungspuffer, 10 ml Alkylierungslösung, 1 ml/Fläschchen Röhrchen mit niedriger Proteinbindeaufnahme, 50 x 1,5 ml Bond-Breaker™ TCEP-Lösung, neutraler pH-Wert, 0,5 ml 10 % Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA), Sequenzierungsgrad, 0,5 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
| Produktlinie | SureQuant |
| Inhalt und Lagerung | Trypsin bei 4 °C lagern. Trypsin-Lagerungslösung bei -20 °C lagern. |
| Ausgangsmaterial | Zellen, Gewebe |
| Nachweisverfahren | Massenspektrometrie |
| Arbeitsablaufschritt | Anreicherung zur Probenvorbereitung |
| Menge | 20 Reaktionen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | MS-kompatible Immunpräzipitation |