Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Ein umfassendes Sortiment von Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Marke: Fisherbrand™ TF114-10-FIS
42.94 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24310" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ein umfassendes Sortiment von Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
- Entwickelt für höhere Genauigkeit
- Kompatibel mit Pipetten im Eppendorf-Stil
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
0,1 bis 10 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
4,445cm | |
Micro Point | |
SureOne |
Gefiltert | |
Naturfarben | |
1,75 in. | |
Aufklappbares Gestell | |
Eppendorf™ Pipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere > 0.1 bis 10 μl; Micropoint-Spitze; Eppendorf-Stil
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur