Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Stacking Buffer
Diese Komponenten des SureCast Handgießsystems können verwendet werden, um Polyacrylamidgele mit SureCast Handgussreagenzien und anderen gängigen Polyacrylamidgel-Gussreagenzien herzustellen.
Marke: Invitrogen™ HC2112
16.79 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Polyacrylamidgele lassen sich leicht und zuverlässig gießen.
- Zur Verwendung mit dem SureCast Vertikalgelsystem
- SureCast Gele sind für die Verwendung im Mini Gel Tank ausgelegt.
Recommended Storage
Room Temperature
Spezifikation
2 x 500 ml (1 l gesamt) SureCast Stapelpuffer-Packungen. |
|
SureCast™ | |
Raumtemperatur |
Stapelpuffer (1 l) | |
2 x 500 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.