Learn More
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15523705
XS
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
Bieten Sie die bis zu 3-fache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Latex oder Vinyl. Microflex™ Einweg-Nitrilhandschuhe für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko bieten auch Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten.
  • Der verlängerte Bund bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und den Arm in gefährlichen Umgebungen.
  • Die fortschrittliche Nitrilformulierung bietet die niedrigste akzeptable Rate ein Mikrolöchern (AQL 0,65)
  • Die Handschuhformulierung integriert Antihafteigenschaften, um die Handschuhe gegen Klebeband oder Klebstoffe beständig zu machen und den Mitarbeitern eine höhere Effizienz und Geschwindigkeit bei der Arbeit zu ermöglichen.
  • Die texturierten Finger machen die Handschuhe griffig und bieten einen sehr guten Arbeitsschutz.
  • Hergestellt ohne Naturkautschuklatex oder Pulver zum Schutz vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit.
  • Zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapiemedikamenten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Güte Medizin
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Größe XS
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,14 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Erweitert gerollt
Modell 93-853
Verpackungsart Spenderbox
Durchstechfestigkeit 0.65 AQL
Menge 50/Packung
Zugfestigkeit 14 bis 30 MPa
Länge (metrisch) 295 mm
Breite (metrisch) 80 mm
Name des Produkts
Supreno Plus™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril >