Learn More
Semperit™ Sempermed Supreme™ Operationshandschuhe aus Latex
Click to view available options
Größe:
8.5
Descrizione
- Steril
- Natürliches Weiß
- Nicht gepudert
- Gerollte Bündchen
- Einwegartikel
Specifica
Specifica
Zertifizierung/Konformität | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Material | Latex, Naturkautschuk |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | 8.5 |
Sterilität | Steril |
Dicke (metrisch) | 0.19 bis 0.23 mm |
Art der Handschuhstulpe | Gerollt |
Länge (metrisch) | 285 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Semperit™ Sempermed Supreme™ Operationshandschuhe aus Latex >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto