Learn More
Thermo Scientific™ Untergestelle für Thermo Scientific™ Heratherm Öfen und Inkubatoren
Untergestelle mit Laufrollen
Marke:  Thermo Scientific™ 50127741
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10811311
  • 473.36 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Untergestelle mit Laufrollen
Höhe einschließlich Rollen: 18.7 cm (7.36 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Trockenschränke und Inkubatoren mit 60 l-Modell
Untergestell
Rollen
Videos
  • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
    Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
    • Thermo Scientific - Heratherm heating and drying ovens
      Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens are efficient, safe and easy to use.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Heratherm heating and drying ovens
      Name des Produkts
      Thermo Scientific™ Untergestelle für Thermo Scientific™ Heratherm Öfen und Inkubatoren > Untergestell mit Laufrollen für 60L-Modelle; Höhe einschließlich Rollen:7,36 in