Learn More
Velp Scientifica™ Haltestangen
Kann verwendet werden mit: Velp beheizbarer Magnetrührer und Heizplatten
Marke: Velp Scientifica™ A00001069
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.19620kg
Beschreibung
Kann verwendet werden mit:Velp beheizbarer Magnetrührer und Heizplatten
- Für die Verwendung mit AREX™ CerAlTop™ Heizplattenrührern
- Unterstützt den aufrechten Stand der Rundkolben während des Rührens und Erhitzens
Spezifikation
12 mm | |
VELP beheizbarer Magnetrührer und Heizplatten | |
470 mm | |
Haltestange/Befestigungsstange |