Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ 200 Membran-Scheibenfilter
Die Membranen werden zur Sterilisation flüssiger Reagenzien, Entfernung von Partikelkontaminationen und Klärung von Lösungen vor der weiteren Verarbeitung eingesetzt.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 60298
133.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20900kg
Beschreibung
- Diese Produkte sind für biologische, pharmazeutische und Sterilisations-Filteranforderungen optimiert
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
PES | |
Unsteril | |
Glatt |
0,2 μm | |
145 μm | |
13 mm |