Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 10 μL Low Retention Pipette Tips
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 96
Spitzenform:
Graduierte UltraFine Spitze
Graduierte UltraFine Spitze, UltraFine
Packungsgröße:
1000 Stück
1152 Stück
1248 Stück
576 Stück
Beschreibung
- Mit UltraFine™ Spitze
- Unter sterilen Bedingungen validierte Sterilisation (ISO 11137) für Forschungs- und medizinische Labore
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,23 in. |
| Länge (metrisch) | 31,4 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | Frei von Protease, humaner DNA, ATP, RNase/DNase und Endotoxin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |