Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Mouse IgG Detection Kit
Kombiniert SuperSignal West Pico-Substrat mit HRP-konjugierten Kaninchen- oder Maus-Sekundärantikörpern für ein praktisches, anwenderfreundliches Western-Blot-Nachweis-Kit.
Marke: Thermo Scientific™ 34082
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 2206 Chem class : 6.1 Pack group : III
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal Western Blotting Kits eignen sich ideal für vielbeschäftigte Forscher oder Menschen, die noch nicht mit Western Blotting arbeiten.
Alle Komponenten dieser Western Blotting-Kits sind für die Kompatibilität mit dem SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate optimiert und für den Nachweis sekundärer Primärantikörper für Maus und Kaninchen erhältlich. Alle SuperSignal Western Blotting-Kits enthalten vollständige, detaillierte Anweisungen für die neuen Western Blotting-Verfahren und abgekürzte Protokolle für erfahrene Anwender. Die Kits sind auch in einem Standardformat (Substrat und optimierte HRP-Konjugate) oder einem vollständigen Format erhältlich, das auch den Thermo Scientific Superblock Buffer und BupH Tris Buffer Saline enthält.
Leistungsmerkmale:
Standard- und Komplettkits – wählen Sie Kits mit nur sekundären Antikörpern und Chemolumineszenz-Substraten oder Kits, die auch Blockierpuffer und Waschpuffer enthalten
Maus- und Kaninchen-Kits – wählen Sie Kits mit Ziege-Anti-Maus-IgG oder Ziege-Anti-Kaninchen-IgG-Sekundärantikörperkonjugaten
Anleitungen– vollständiges, detailliertes Handbuch mit empfohlenen Antikörperverdünnungen
Bestellinformationen:
Jedes Kit liefert genügend Reagenzien zur Verarbeitung von 50 Miniblots oder 4000 cm2 Membran.
Inhalt:
Standard-Nachweis-Kits enthalten: West Pico Substrate (Luminol/Enhancer-Lösung und stabile Peroxidlösung), HRP-konjugiertes Anti-Kaninchen-IgG, Anti-Maus-IgG oder Biotin-bindendes Protein. Zu den kompletten Nachweis-Kits gehören auch Superblock Blocking Buffer und TBS Wash Buffer.
Spezifikation
SuperSignal West Pico Maus IgG Nachweiskit | |
Chemolumineszenz | |
Nitrozellulose, PVDF | |
HRP | |
Maus | |
Ausreichend für: ∼62 Miniblots zur Untersuchung mit Primärantikörpern aus Mäusen • SuperSignal West Pico Luminol/Verstärkerlösung, 250 ml • stabile Peroxidlösung SuperSignal West Pico, 250 ml • Peroxidase-konjugiertes Ziege-Anti-Maus-IgG (H + L), 2 ml |
Maus-IgG-Nachweiskit | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Meerrettich-Peroxidase | |
50 Mini-Blots (4.000 cm² Membran) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.