Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrat
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrat ist ein hochempfindliches, verbessertes Chemolumineszenz-Substrat (ECL-Substrat) für den Nachweis von Peroxidase-Aktivität aus HRP-konjugierten Antikörpern und Sonden beim Western Blotting.
Leistungsmerkmale:
ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western-Blot-Sonden
Empfindlich – Nachweis geringer Femtogrammmengen (mittlerer Zeptomolbereich) von Proteinen in Nitrozellulosestreifen oder PVDF-Membranen
Quantitativ – Erzeugt messbare quantitative Signale über zwei Zehnerpotenzbereiche
Einsparung von Antikörpern – Optimiert für sehr verdünnte Antikörperkonzentrationen; 5000- bis 100.000-fache Verdünnung von Primärantikörpern und 100.000- bis 500.000-fache von Sekundärantikörpern (von 1 mg/ml-Beständen)
Intensives Signal – Einfache Aufnahme eines Bildes durch Exposition gegenüber Autoradiografiefilm, über eine CCD-Kamera oder ein ähnliches Bildgebungssystem
Ausgezeichnete Signaldauer – Unter optimierten Bedingungen 8 Stunden an Lichtleistung
Stabiles Reagenz – Kit-Komponenten bleiben bei 4 °C 1 Jahr lang stabil bzw. 6 Monate lang bei Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Substrat |
| Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | SuperSignal |
| Menge | 20 ml |
| Substrate | Meerrettich-Peroxidase |
| Empfohlene Antikörperkonzentrationen | 2°: 1:100 bis 500 K (2 bis 10ng/ml), 1°: 1:5 K (10 bis 200 ng/ml) |
| Empfindlichkeit | Niedriger Femtogrammbereich |
| Mehr anzeigen |