Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto Substrate
Artikelnummer. 11879310 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml-Kit
250 ml-Kit
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11879310
Marke: Thermo Scientific™ 37075
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
HRP-Substrat, das für eine überlegene Proteindetektion und eine Linearität im unteren Bereich von ELISA-Anwendungen mit Chemolumineszenz entwickelt wurde.
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate bietet hervorragende Ergebnisse bei Proteinnachweis und Linearität im unteren Bereich in ELISA-Anwendungen mit Chemolumineszenz.
SuperSignal ELISA Femto Substrate erzeugt nach Zugabe kleinster Mengen löslicher HRP innerhalb 1 Minute eine nachweisbare Chemolumineszenz (Licht) und spart so bis zu 30 Minuten pro Assay im Vergleich zu kolorimetrischen ELISA-Substraten. Die Funktion ist ideal für Hochdurchsatz-Screenings (HTS), bei denen mit Robotertechnik bis zu 100.000 Assays pro Tag verarbeitet werden. Da Inkubationszeiten die Entwicklung schneller automatisierter Assays oft einschränken, ist SuperSignal ELISA Femto Substrat die logische Wahl für automatisierte HTS-Anwendungen.
Besondere Merkmale:
  • Umgehende Lichterzeugung – Intensives, sofort erzeugtes Lichtsignal bei Raumtemperatur und bei 37 °C
  • Verbesserte untere Linearität – Einfacher Nachweis geringer Proteinmengen bei hohem Signal-Rausch-Verhältnis und Linearität im unteren linearen Bereich von Dosis-Wirkungs-Kurven
  • Hohe Empfindlichkeit – Nachweis von Zielproteinen im Femtogrammbereich
  • Reduzierung der Testdauer – Hohe Empfindlichkeit ermöglicht eine Reduzierung der Inkubationsschritte
  • Stabilität – Lagerung für 6 Monate bei Raumtemperatur oder mindestens 12 Monate bei 4 °C bei einer 6-stündigen Stabilität der Arbeitslösung
  • Emittiert Licht bei 425 nm – Messbar mit Luminometern
Enthält:
Luminol/Verstärkerlösung; Peroxidpuffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA-Substrat
Menge 100 ml-Kit
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Produktlinie SuperSignal
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Inhalt und Lagerung Stabil für 1 Jahr bei 4 °C oder 6 Monate bei Raumtemperatur. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.