Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ ELISA Femto Substrate
HRP-Substrat, das für eine überlegene Proteindetektion und eine Linearität im unteren Bereich von ELISA-Anwendungen mit Chemolumineszenz entwickelt wurde.
Marke: Thermo Scientific™ 37074
865.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal ELISA Femto Maximum Sensitivity Substrate bietet hervorragende Ergebnisse bei Proteinnachweis und Linearität im unteren Bereich in ELISA-Anwendungen mit Chemolumineszenz.
SuperSignal ELISA Femto Substrate erzeugt nach Zugabe kleinster Mengen löslicher HRP innerhalb 1 Minute eine nachweisbare Chemolumineszenz (Licht) und spart so bis zu 30 Minuten pro Assay im Vergleich zu kolorimetrischen ELISA-Substraten. Die Funktion ist ideal für Hochdurchsatz-Screenings (HTS), bei denen mit Robotertechnik bis zu 100.000 Assays pro Tag verarbeitet werden. Da Inkubationszeiten die Entwicklung schneller automatisierter Assays oft einschränken, ist SuperSignal ELISA Femto Substrat die logische Wahl für automatisierte HTS-Anwendungen.Besondere Merkmale:
Umgehende Lichterzeugung – Intensives, sofort erzeugtes Lichtsignal bei Raumtemperatur und bei 37 °C
Verbesserte untere Linearität – Einfacher Nachweis geringer Proteinmengen bei hohem Signal-Rausch-Verhältnis und Linearität im unteren linearen Bereich von Dosis-Wirkungs-Kurven
Hohe Empfindlichkeit – Nachweis von Zielproteinen im Femtogrammbereich
Reduzierung der Testdauer – Hohe Empfindlichkeit ermöglicht eine Reduzierung der Inkubationsschritte
Stabilität – Lagerung für 6 Monate bei Raumtemperatur oder mindestens 12 Monate bei 4 °C bei einer 6-stündigen Stabilität der Arbeitslösung
Emittiert Licht bei 425 nm – Messbar mit Luminometern
Enthält:
Luminol/Verstärkerlösung; Peroxidpuffer
Spezifikation
ELISA-Substrat | |
Chemolumineszenz | |
Chemisches Substrat | |
Stabil für 1 Jahr bei 4 °C oder 6 Monate bei Raumtemperatur. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
250 ml-Kit | |
SuperSignal™ | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.