Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ VILO™ Master Mix
Artikelnummer. p-7076270
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
250 Reaktionen
500 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
250 Reaktionen
50 Reaktionen
500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12013679
Marke: Invitrogen™ 11755050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
(200 μl) SuperScript™ III RT, RNaseOUT™, Rekombinanter Ribonuklease-Inhibitor, ein proprietäres Helferprotein, Random-Primer, MgCl2 und dNTPs.
SuperScript™ VILO™ Master Mix
SuperScript™ VILO™ Master Mix ist eine robuste Vormischung mit Reverse-Transkriptase, die in nur einem Röhrchen alles enthält, was Sie für die Reverse-Transkription (RT) benötigen. SuperScript™ VILO™ (variabler Input, linearer Output) Master Mix kombiniert unsere bewährte SuperScript™ III Reverse-Transkriptase einschließlich verbessertem Puffer mit dem RNaseOUT™ zur Hemmung rekombinanter Ribonuklease, um eine zuverlässige Erststrang-Synthese und höhere cDNA-Ausbeute aus einer Vielzahl von RNA-Konzentrationen zu ermöglichen.
  • Empfindlich: Linearität von 1 pg bis 2,5 μg in einer 20 μl-Reaktion
  • Anwenderfreundlich: alles in einem Röhrchen, fügen Sie einfach die RNA hinzu
  • Flexibel: geeignet für qPCR-Nachweismethoden wie SYBR™ Green- und TaqMan™ Assays
  • Leistungsstark: hohe Ausbeute an cDNA
Konsistente Ergebnisse bei unterschiedlichen Konzentrationen von ursprünglicher RNA
Der SuperScript™ VILO™ Master Mix bietet die hohe Temperaturbeständigkeit von SuperScript™ III Reverse-Transkriptase in optimiertem Format. Mit SuperScript™ VILO™ Master Mix können Sie Erststrang-cDNA herstellen, die in der quantitativen Real-Time PCR (qRT-PCR) bei sehr niedrigen und sehr hohen Mengen an ursprünglicher RNA (bis zu 2,5 μg Gesamt-RNA in 20 μl-Reaktion) verwendet werden kann.
Zuverlässige, RNA-geschützte Reverse-Transkription von Gesamt-RNA
Da SuperScript™ III RT nicht signifikant von ribosomaler und Transfer-RNA gehemmt wird, kann sie für die Synthese von cDNA aus Gesamt-RNA verwendet werden. Der SuperScript™ VILO™ Master Mix enthält auch RNaseOUT™ Rekombinanten Ribonuklease-Inhibitor. Damit wird sichergestellt, dass die Ziel-RNA nicht durch eine Ribonuklease-Kontamination abgebaut wird. Die robuste SuperScript™ III RT kann für die Synthese von cDNA bei Temperaturen von 42–55 °C eingesetzt werden.
Breite Linearität sorgt für weniger Template-Verdünnungen
Erzielen Sie dieselbe relative Repräsentation in Ihrem cDNA-Template für die qPCR, unabhängig von der Genmenge. Während der Normalisierung erhalten Sie sowohl Ihr Zielgen als auch das Referenzgen in einer linearen Phase zur cDNA-Synthese, auch wenn sich deren Mengen im Ausgangsmaterial unterscheiden.
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5X
Inhalt und Lagerung • SuperScript VILO Master Mix mit SuperScript III RT, RNaseOUT rekombinantem Ribonuklease-Inhibitor, proprietärem Helferprotein, Random-Primern, dNTPs, MgCl2
Im Gefriergerät lagern (–5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Master-Mix
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 60 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 42 °C
Menge 50 reactions
Reverse Transkriptase SuperScript III
Ribonuklease-H-Aktivität Keine
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)
Endprodukttyp Erststrang-cDNA
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Reaktionsformat Master Mix
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 10 kb
Ausgangsmaterial RNA