Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV VILO™ Master-Mix
Artikelnummer. 15523145
Click to view available options
Enthält:
Kit only
Kit with ezDnase
Anzahl Reaktionen:
500 Reaktionen
50 Reaktionen
Packungsgröße:
50 Reaktionen
500 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15523145
Marke: Invitrogen™ 11766050
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der SuperScript™ IV VILO™ Master Mix wurde für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt.
SuperScript IV VILO (SSIV VILO) Master Mix, available with or without ezDNase, is a reaction master mix designed for fast, sensitive, and reproducible cDNA synthesis in RT-qPCR applications. The inclusion of ezDNase enzyme further accelerates the RT-qPCR workflow through an extremely simplified genomic DNA removal step.
SuperScript™ IV VILO™ (SSIV VILO) Master Mix ist ein Reaktions-Mastermix, der für die schnelle, empfindliche und reproduzierbare cDNA-Synthese in RT-qPCR-Anwendungen entwickelt wurde. Durch den Einsatz von ezDNase wird der RT-qPCR-Workflow mit einem stark vereinfachten Schritt zur Entfernung genomischer DNA beschleunigt. Dieser Mastermix ist auch ohne ezDNase erhältlich, die separat erworben werden kann.
Zu den Merkmalen von SuperScript IV VILO Mastermix gehören:
  • Extrem schnelle RT-Reaktion in gerade einmal 10 Minuten und gDNA-Entfernungen innerhalb von 2 Minuten
  • Sehr hohe Ausbeuten – um mehr als 2 Zyklen niedrigere Ct-Werte gegenüber allen anderen Reagenzien zur reversen Transkription
  • Superkomfortabler cDNA-Reaktions-Mastermix mit einem Röhrchen für zweistufige RT-qPCRs
  • Supereffiziente Reaktion auch bei geringen Vorlagemengen und suboptimale Probenreinheit
Der SSIV VILO Mastermix hebt die bewährte VILO Technologie mit der hochprozessiven und thermostabilen SuperScript™ IV Reversen Transkriptase und dem weiter optimierten Puffer auf das nächste Level. Diese Komponenten ermöglichen eine effiziente cDNA-Synthese bei höheren Temperaturen und in kürzerer Zeit. Der SSIV VILO Mastermix ermöglicht eine hervorragende cDNA-Ausbeute und -Sensitivität auch bei suboptimaler Reinheit oder knappen Vorlagen. Das ist Ihr neues Werkzeug für eine effizientere und reproduzierbarere RT-qPCR.
Für eine noch bessere Leistung enthalten einige SuperScript IV VILO Mastermix-Produkte ezDNase (auch separat erhältlich) für die Entfernung genomischer DNA, um so den RT-qPCR-Arbeitsablauf weiter zu beschleunigen. Der stark vereinfachte Schritt zur Entfernung genomischer DNA verkürzt die Zeit des gesamten Protokolls für die reverse Transkription drastisch und reduziert mögliche Abweichungen bei der Genexpression aufgrund von RNA-Verlusten oder -Schäden während der konventionellen DNase-Behandlung.
Der SSIV VILO Mastermix liefert Ihnen mehr cDNA in kürzerer Zeit mit weniger Pipettieraufwand, Abweichungen, Reaktionshemmung, gDNA-Interferenz und Probenmengen als alle anderen cDNA-Synthese-Kits oder Mastermixe für RT-qPCR.
Quelle
Aufgereinigt aus E. coli, die das pol-Gen von M-MLV exprimieren, modifiziert zur Erhöhung der Thermostabilität, Halbwertszeit, Prozessivität sowie Inhibitorresistenz und zur Verringerung der RNase H-Aktivität.
Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Getestet auf Endodesoxyribonuklease-, Exodesoxyribonuklease- und Ribonuklease-Aktivität sowie Ertrag und Länge der cDNA.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5X
Inhalt und Lagerung • SuperScript IV VILO Master Mix, 200 μl
• SuperScript IV VILO Master Mix 'No RT'-Kontrolle, 200 μl
• ezDNase Enzym, 50 μl
• ezDNase-Puffer (10X), 100 μl
• nukleasefreies Wasser, 1,25 ml
Bei -5 bis -30 °C lagern
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format Master-Mix
GC-Rich PCR Performance Hoch
Reaktionsgeschwindigkeit 10 min
Verfahren Reverse Transkription
Optimale Reaktionstemperatur 50 °C
Menge Each
Reverse Transkriptase SuperScript IV
Ribonuklease-H-Aktivität Keine
Versandbedingung Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time PCR (qPCR)
Endprodukttyp Erststrang-cDNA
Anzahl Reaktionen 50 Reaktionen
Reaktionsformat Master Mix
Reagenztyp Reverse Transkription
Größe (Endprodukt) Bis 10 kb
Ausgangsmaterial RNA
Enthält Kit with ezDnase