Learn More
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System
Invitrogen SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System is a convenient one-step formulation for performing fast cDNA synthesis and PCR amplification in a single tube.
Marke:  Invitrogen™ 12597025
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17881544
  • 393.00 € / 25 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• SuperScript IV RT Mix, Red (50 μL)
• 2X UniPrime RT-PCR Master Mix, Blue (625 μL)
• Nuclease-free water (1.25 mL)
Store at -15 to -25°C.
Gel Electrophoresis
Hoch
1-step RT-PCR
50°C to 65°C
SuperScript IV
25 x 50 μL Reactions
Reverse Transkription
RNA
Colored
1-step RT-PCR Kit
1-step RT-PCR
Yes
25 reactions
Built-in Hot Start
Master Mix
Bis 13 kb
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2895051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12597025
Chargennummer3110258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number12597025
Chargennummer3134025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number12597025
Chargennummer3002051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number12597025
Chargennummer3036812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number12597025
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript IV UniPrime One-Step RT-PCR System > Yes, 25 Reactions