Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV RT Reaction Buffer
Der SuperScript™ IV RT Reaktionspuffer ist für die Verwendung mit der SuperScript™ IV Reverse Transkriptase vorgesehen.
Marke:  Invitrogen™ 18090050B
124.60 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15658068
  • 178.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Er ist in der Transkriptase enthalten, wird aber hier separat zur Verfügung gestellt. Der Puffer ist für eine robuste und zuverlässige cDNA-Synthese optimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• SuperScript IV RT-Reaktionspuffer (5x 1 ml)
Lagerung bei –20 °C.
SuperScript IV Reverse Transkriptase
Trockeneis
Separate Komponenten
RNA
Reverse Transkription
5 × 1 ml
5X
Reverse Transkription
5 x 1 ml