Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV Reverse Transkriptase
Firmeneigener MMLV-Mutant mit hervorragender Stabilität und Zuverlässigkeit bei RT-Reaktionen.
Marke:  Invitrogen™ 18090200
1403.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15317696
  • 1564.00 € / 40000 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Superscript™ IV RT (40.000 Einheiten insgesamt bei 200 E/μl), 4 x 50 μl
5X RT-Puffer, 1 ml
0,1 M DTT, 500 μl
Bei -5 bis -30 °C lagern.
Hoch
Reverse Transkription
4 x 10.000 Einheiten
Keine
200 U/μl
200 Reaktionen
Reverse Transkription
RNA
Stand-alone Enzyme
10 min
50 °C
SuperScript IV
Trockeneis
Erststrang-cDNA
Separate Komponenten
Bis 12,3 kb
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ IV Reverse Transkriptase > 200 Reaktionen