Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplatten-Serie
Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung.
Marke: Thermo Scientific™ HP88850195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.30620kg
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplatten-Serie zeichnet sich durch zuverlässige Leistung, verlässliche Sicherheit und einfache Bedienung aus. In zwei Größen erhältlich, ebenso als Modell mit mehreren Positionen und optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die erhöhte Präzision erfordern.
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Temperatureinstellung speicherbar
- Optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutz
- Enthält: PT100 Temperaturfühler, Stange und Klammern
- Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Spezifikation
EU-Ausführung, UK-Ausführung, AUS, CHN | |
41,1 x 28,7 x 10,2cm (16,2 x 11,3 x 4 in.) | |
3 Jahre | |
230 V | |
Keramik | |
Umgebungstemperatur bis 400 °C | |
16,2 in. | |
11,3 in. | |
41,1 cm | |
28,7 cm | |
50/60 Hz |
LED | |
Heizplatte | |
cCSAus, CE | |
Quadratisch | |
10,25 x 10,25 in. | |
4 in. | |
16.0 lbs. | |
10,2 cm | |
7.3 kg | |
230 V, 50/60 Hz |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.