Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff
Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Pink
Weiß
Menge:
50/Box, 2,000 Umkarton
50/Box, 2,000 in Umkarton
Packungsgröße:
50 Stück
Description
- Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
- Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
- SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
- Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
Specifications
Specifications
| Länge (metrisch) | 76 mm |
| Breite (metrisch) | 26 mm |
| Edges | Geschliffen 90° |
| Dicke (metrisch) | 1mm |
| Farbe | Blau |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8037/I |
| Beschichtung | Unbeschichtet |
| Menge | 50/Box, 2,000 Umkarton |
| Beschriftungsfläche | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 76 x 26 mm |