Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff
Artikelnummer. 12372098 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Pink
Weiß
Menge:
50/Box, 2,000 Umkarton
50/Box, 2,000 in Umkarton
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 12372098
Marke: Epredia™ AG00008032E01FST20
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die gedruckten Thermo Scientific™ SuperFrost Streifen sind unempfindlich gegenüber praktisch allen gängigen Laborchemikalien und Reagenzien. Eine breite Farbpalette mit 7 Standardfarben ermöglicht das einfache und übersichtliche Beschriften und Archivieren mehrerer Untersuchungsproben.
  • Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
  • Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
  • SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
  • Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 76 mm
Breite (metrisch) 26 mm
Edges Geschliffen 90°
Dicke (metrisch) 1mm
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität ISO 8037/I
Beschichtung Unbeschichtet
Menge 50/Box, 2,000 Umkarton
Beschriftungsfläche Ja
Abmessungen (L x B) 76 x 26 mm