Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger
Die bedruckten Epredia™ SuperFrost Streifen sind unempfindlich gegenüber praktisch allen gängigen Laborchemikalien und Reagenzien. Eine breite Farbpalette ermöglicht das einfache und übersichtliche Beschriften und Archivieren mehrerer Untersuchungsproben.
Marke:  Epredia™ AG00008132E01MNZ20
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17294884
  • 7.07 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
  • Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
  • SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
  • Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
Spezifikation
Spezifikation
90°, geschliffen
Blau
Unbeschichtet
76 x 26 mm
1 mm
ISO 8037/I