Learn More
Epredia™ SuperFrost™ Mikroskopobjektträger
Die bedruckten Epredia™ SuperFrost Streifen sind unempfindlich gegenüber praktisch allen gängigen Laborchemikalien und Reagenzien. Eine breite Farbpalette ermöglicht das einfache und übersichtliche Beschriften und Archivieren mehrerer Untersuchungsproben.
Marke: Epredia™ AG00008432E01MNZ20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zeitaufwändige Markierung mit Papieretiketten ist nicht mehr erforderlich
- Die Schreibfläche ist beständig gegen alle gängigen Lösungsmittel
- SuperFrost Objektträger können nach Farbe sortiert werden, z. B. nach Patient, Dringlichkeit, Färbung oder Untersuchungsmethode
- Einfaches Erkennen von vorgegebenen Merkmalen wie Prüfungsjahr, Abteilung, Verwendung usw.
Spezifikation
90°, geschliffen | |
Grün | |
Unbeschichtet | |
76 x 26 mm |
1 mm | |
ISO 8037/I | |
Ja |