Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SuperFlex™ Nadelspritze
SGE GC-Säule BP5MS ist eine optimierte Silphenylensäule für die allgemeine MS-Analyse
390.00 € - 755.00 €
Spezifikation
Max. Temperatur | 350 °C |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 5 % GC-MS-Analyse |
Temperaturbereich | -40 °C bis +330/350 °C |
Material | 5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan |
Beschreibung | GC-Kapillarsäule |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12924005
|
Trajan Scientific and Medical™
054301 |
20 m | 1,8 mm | 0,18 µm |
660.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12934005
|
Trajan Scientific and Medical™
054308 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
390.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12914005
|
Trajan Scientific and Medical™
054310 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
755.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Perfekt für 5 % GCMS-Analysen
- Optimierter Silphenylengehalt für allgemeine MS-Analysen
Spezifikation
350 °C | |
-40 °C bis +330/350 °C | |
GC-Kapillarsäule |
5 % GC-MS-Analyse | |
5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ SuperFlex™ Nadelspritze