Learn More
Cytiva Superdex 75 Increase 10/300 GL, Prepacked column
Diese Säulen eignen sich für die präparative Reinigung sowie für die Charakterisierung und Analyse von Proteinen mit Molekulargewichten zwischen Mr. 3,000 und 70,000 wie z. B. rekombinante markierte Proteine. Cytiva HisTrap™ excel vorgepackte Säulen verfügen über eine hohe Toleranz gegenüber wiederholten aggressiven Reinigungsverfahren bei hohem pH-Wert. Das sorgt für eine lange Säulenlebensdauer und minimiert Verschleppungen.
Marke: Cytiva 29148721
2641.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bis zu 50 % höhere Auflösung im Vergleich zum Vorgängermodell Superdex 75, verbesserte Reinheit und Analyseergebnisse
- Reduzierung der Laufzeit auf ein Drittel gegenüber dem Vorgängermodell Superdex 75, gleichbleibende Auflösung und schnellere Ergebnisse
- Vielseitiger Einsatz in präparativen und analytischen Anwendungen, insbesondere bei rekombinanten markierten Proteinen
- Die Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten belastenden Reinigungsvorgängen mit hohem pH-Wert gewährleistet eine lange Lebensdauer der Säule und minimiert die Verschleppung
- Höhere chargenübergreifende Konsistenz im Vergleich zum Vorgängermodell Superdex 75
Spezifikation
Hochauflösende Größenausschlusschromatographie (SEC) im kleinen Maßstab (25 bis 500 μl Probenvolumen) | |
∼24 mL | |
4°bis 30 °C |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol