Learn More
Cytiva Superdex 30 Increase Tricon™ 10/300 GL Vorgepackte SEC-Säule
Entwickelt für eine hohe Auflösung bei der präparativen Reinigung und Analyse kleiner Probenmengen bis zu 500 μl
Marke: Cytiva 29219757
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ersatz für Superdex Peptidsäulen
- Reduzierte Laufzeit mit gleichbleibender Auflösung für Zeitersparnis oder erhöhten Durchsatz
- Höhere Auflösung für verbesserte Proteinreinheit und Datenanalyse
- Höhere Chargenkonsistenz für
Spezifikation
Each | |
∼9 μm1 | |
Superdex Vorverpackte Säule | |
Hochauflösende Aufreinigung in kleinem Rahmen und Analyse kleiner Biomoleküle mit MR ˜100 bis ˜7000, wie z. B. Peptide | |
Säulenröhrchen: Borosilikatglas, Schichtträger: Polyethylen (PE)-Filter | |
Filter | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol |
< 1,2 ml/min1 | |
24 ml | |
10 mm | |
279 bis 309 mm | |
3 bis 12 | |
Superdex Increase |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Superdex 30 Increase Tricon™ 10/300 GL Vorgepackte SEC-Säule > Superdex 30 Increase Tricon 10/300 GL Vorgepackte SEC-Säule
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur