Learn More
Cytiva Superdex™ 200 Increase 5/150 GL vorgepackte Tricorn™ Säulen
Für die Größenausschlusschromatographie und Analyse von Proteinen mit einem Molekulargewicht von 10,000 bis 600,000. Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 5/150 GL Vorgepackte Tricorn™ Säulen wurden für die präparative Reinigung kleinerer Mengen entwickelt.
Marke: Cytiva 28990945
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für schnelle Reinheitsprüfungen und Screening unterschiedlicher Versuchsbedingungen
- Vorgepackt mit Superdex 200 Increase Medium
- Verbund aus quervernetzter Agarose mit hohem Durchflussvermögen und einer Dextran-Basismatrix für hohe Durchflussraten
- Kleinere Mikrosphärengröße von ungefähr 8.6 μm für höhere Auflösung
- Flussrate: < 0.75 ml/min1
- Säulenbettvolumen: Ungefähr 3 ml
- Innendurchmesser der Säule: 5 mm
- Säulen werden mit zwei von Hand anziehbaren Verbindungsstücken geliefert: 1/16 in., männlich, für den Anschluss an AKTA™ oder anderes System
Spezifikation
4 bis 50 μl | |
Superdex 200 Increase | |
Rasche Reinheitsprüfungen und schnelle Tests | |
Quervernetzte Agarose und Dextran |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Superdex 200 Increase, 5/150 GL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Superdex™ 200 Increase 5/150 GL vorgepackte Tricorn™ Säulen > Superdex 200 Increase 5/150 GL; Probenvolumen:4 bis 50 μl; 5 x 150 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur