Learn More
Cytiva Superdex™ 200 Increase 3.2/300 vorgepackte Präzisionssäule
Zur vorbereitenden Reinigung von Mikromengen (μg) sowie zur Charakterisierung und Analyse kleiner Volumen (4 bis 50 μl) von Proteinen. Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 3.2/300 Vorgepackte Präzisionssäulen sind für die Größenausschlusschromatographie konzipiert.
Marke: Cytiva 28990946
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vorgepackt mit Superdex 200 Increase Medium
- Für Proteine mit einem Molekulargewicht zwischen 10,000 und 6,00,000, wie beispielsweise Antikörper
- Verbund aus quervernetzter Agarose mit hohem Durchflussvermögen und einer Dextran-Basismatrix für hohe Durchflussraten
- Für vorbereitende und analytische Verfahren
- Die kleinere Mikrosphärengröße von ungefähr 8.6 μm gewährleistet eine höhere Auflösung
- Lieferung mit zwei von Hand anziehbaren 1/16 in.-Stiftsteckern als Anschlüsse
Spezifikation
<0,15 ml/min1 | |
8,6 μm | |
Superdex Pre-packed Column | |
Borosilikatglas |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Superdex 200 Increase, 3.2/300
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.