Learn More
Labcon SuperClear™ 2.0 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16674122
Click to view available options
Verschlusstyp:
Befestigte Kappe
Nicht enthalten
Schraubverschluss
Verpackung:
500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton
Packungsgröße:
500 Stück
5000 Stück
Artikelnummer. 16674122
Marke: Labcon 36608700009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes molded graduations and labeling spot
  • Mikrozentrifugenröhrchen 
  • Ohne Schraubverschlüsse
  • Mit eingegossenen Graduierungen und Beschriftungsbereich
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 20.000 x g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 2,0 mL
Farbe Naturfarben
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Verpackung 500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton
Volumen (metrisch) 2,0 mL
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
Sterilität Unsteril
Produktlinie SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Graduated Ja
Verschlusstyp Nicht enthalten
Max. RZB 20.000 RZB
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis