Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
Click to view available options
Verschlusstyp:
Interner Stecker für zwei Positionen
Nicht enthalten
Separate Kappe mit zwei Positionen
Steckertyp
Zwei Positionen
Material:
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Polystyrol
Verpackungsmenge:
1000/Packung
1000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
125/Packung; 1.000/Karton
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
3.000/Packung
3000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
3000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Einfrierbar bis -80 °C
- Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Max. RZB | 3000 RCF |
| Produkttyp | Kulturröhrchen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Verschlusstyp | Nicht enthalten |
| Farbe | Blau |
| Länge (metrisch) | 75 mm |
| Material | Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI |
| Einwegprodukt | Ja |
| Mehr anzeigen |