Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marke: Labcon 3311-803-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Einfrierbar bis -80 °C
- Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
12 mm | |
Kulturröhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Orange | |
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI | |
1000/Packung | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Unsteril | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |
3000 RCF | |
Autoklavierbar | |
Nicht enthalten | |
75 mm | |
Ja | |
12 mm | |
SuperClear™ | |
5 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes > Nicht im Lieferumfang enthalten; Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI; 1.000/Packung; orange
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur