Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marke: Labcon 3329-355-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Einfrierbar bis -80 °C
- Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Polyethylen | |
3000 RZB | |
Nicht autoklavierbar | |
Zwei Positionen | |
75 mm | |
Ja | |
Kultur | |
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Steril | |
125 |
12 mm | |
Rundboden-Röhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Naturfarben | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
Nein | |
2,95 in. | |
125 Röhrchen/Beutel | |
SuperClear™ | |
5 mL | |
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes > Zwei Positionen, Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI, 125 Röhrchen pro Beutel/8 Beutel pro Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur