Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marke:  Labcon 3328-355-000-9
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16664072
  • 298.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
1.500 RZB
Nicht autoklavierbar
Zwei Positionen
75 mm
Ja
Kultur
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Steril
125
12 mm
Rundboden-Röhrchen
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität
Naturfarben
Polystyrol
Nein
2,95 in.
125 Röhrchen/Beutel
SuperClear™
5 mL
ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes > Zwei Positionen, Polystyrol, 125 Röhrchen pro Beutel/8 Beutel pro Karton