Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Produktkode 16634072
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Verschlusstyp:
Interner Stecker für zwei Positionen
Nicht enthalten
Separate Kappe mit zwei Positionen
Steckertyp
Zwei Positionen
Material:
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Polystyrol
Verpackungsmenge:
1000/Packung
1000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
125/Packung; 1.000/Karton
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
3.000/Packung
3000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
Förpackningsstorlek
1000 Stück
125 Stück
3000 Stück
500 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16634072
missing translation for 'mfr': Labcon 33158000009
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
For cell culture and general laboratory use
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
  • Hergestellt in den USA
Tekniske data
Verschlussmaterial Polyethylen
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Max. RZB 1.500 RZB
Produkttyp Rundboden-Röhrchen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Verschlusstyp Interner Stecker für zwei Positionen
Farbe Naturfarben
Länge (metrisch) 75 mm
Material Polystyrol
Einwegprodukt Ja
Skala Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultur
Länge (angloamerikanisch) 2,95 in.
Verpackungsmenge 1000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
Menge 1000/Beutel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Produktlinie SuperClear
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 5 mL
Großpackung 1000
Verschluss inklusive Nein
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.