Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16624072
Click to view available options
Verschlusstyp:
Interner Stecker für zwei Positionen
Nicht enthalten
Separate Kappe mit zwei Positionen
Steckertyp
Zwei Positionen
Material:
Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Polystyrol
Verpackungsmenge:
1000/Packung
1000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton
125/Packung; 1.000/Karton
25 Röhrchen/Beutel, 20 Beutel/Karton
3.000/Packung
3000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Violett
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
125 Stück
3000 Stück
500 Stück
Product Code. 16624072
missing translation for 'mfr': Labcon 33068000009
Only null left
Add to basket
Add to basket
For cell culture and general laboratory use
  • Kulturröhrchen
  • Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Versiegelung mit Stopfen oder Verschlüssen mit zwei Positionen
  • Hergestellt in den USA
Specifications
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Max. RZB 3000 RZB
Produkttyp Rundboden-Röhrchen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Verschlusstyp Nicht enthalten
Farbe Naturfarben
Länge (metrisch) 75 mm
Material Polypropylen-USP-Klasse VI Harz
Einwegprodukt Ja
Skala Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultur
Länge (angloamerikanisch) 2,95 in.
Verpackungsmenge 3000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton
Menge 3000 Röhrchen/Beutel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
Produktlinie SuperClear
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 5 mL
Großpackung 3000
Verschluss inklusive Nein
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)