Learn More
Fisherbrand™ Super-Seals™ Abschlussplatten für horizontale Varigel Modular-Geltankeinheiten
Für die Verwendung mit der modularen Varigel Horizontal-Geltankeinheit
17.23 € - 65.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Varigel modularer horizontaler Gel-Tank |
---|---|
Typ | Verschlusstafel |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Gel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Gel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11752325
|
Fisherbrand™
TVG-SS |
10 cm | N/A | ||||||
11762325
|
Fisherbrand™
VGSS |
15 cm |
17.23 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11732325
|
Fisherbrand™
SVGSS |
7 cm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit dem modularen horizontalen Varigel-Geltank
Spezifikation
Varigel modularer horizontaler Gel-Tank | |
Verschlusstafel |