Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE Irradiated
Super Polx™ SWSE Irradiated is a sealed edge cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 3 and above environments.
Marke:  Berkshire SPSWSE121230IR
Artikelnummer. 17850561
  • 23142.86 € / 36000 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Ultrasonically sealed edge
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
  • Lot tracing on each pack
  • Economical
  • Strong, tear and abrasion resistant
  • Very good absorbency
  • Low particles and fibers
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Surface Wiper
30 cm
30 cm
Not Autoclavable
1-ply
12 in.
12 in.
Polyester
Single-use
Sterile