Learn More
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Heissplattenrührer, 370 °C, Keramik
Artikelnummer. p-4529368 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Deckplattenmaterial:
Keramik
Größe:
10,25 x 10,25 in.
Elektrische Anforderungen:
220/240 V 50/60 Hz
Artikelnummer. 12970866
Marke: Thermo Scientific™ SP13593033Q
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen digitalen Heizplattenrührer, die vier unabhängig voneinander gesteuerte Rührpositionen bieten, können Sie Anwendungen in den Biowissenschaften und Biotechnologien durchführen.
Mit den Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Mehrpositionen-Magnetrührerheizplatten können Sie Anwendungen in den Bereichen Life Science und Biotechnologie durchführen. Diese Heizplatten bieten vier unabhängig voneinander gesteuerte Rührpositionen auf einer beheizten Keramikplatte. Das Produkt verfügt über einen 4-Funktionsspeicher und eine Niedrigtemperatureinstellung, die ideal für Anwendungen in der Biowissenschaften und Biotechnologie geeignet ist. Diese Rührer sind für Labore mit mehreren Anwendern konzipiert und erfordern eine Verarbeitung mit hohem Volumen mit unübertroffener Leistung, Sicherheit und Steuerung.
Funktionsmerkmale:
  • Die Mikroprozessorsteuerung gewährleistet genaue und stabile Sollwerte für Temperatur und Rührgeschwindigkeit
  • Elektronische Temperaturüberwachung der Heizfläche oder der Flüssigkeit (bei Verwendung der externen PTFE-beschichteten Sonde, im Lieferumfang enthalten) und Regelung auf den Sollwert
  • Ein einziger Regler steuert Wärme und Geschwindigkeit; die Sperrfunktion verhindert versehentliche Änderungen
  • Digitale Anzeige für Temperatur oder U/min
  • Das leistungsstarke Motor- und Magnetsystem verhindert ein Lösen den Magneten
  • Der Thermo Scientific™ Stir Trac™ Bruchschutz bringt den Rührstab zum sofortigen Stopp für schnelles Entfernen von Fehlstellen und verhindert ein Durchlaufen oder entkoppelte Rührstäbe
  • Die Temperatur wird in 1°-Schritten eingestellt
  • Vier Speichertasten für benutzerdefinierte Temperatur-/Drehzahleinstellungen
  • Der Kalibrierungsmodus ermöglicht die Kalibrierung der externen Sonde nach externen Standards. Die Sonde kann als System (Sonde, Steuerung, Anzeige) bei jeder vom Benutzer gewählten Temperatur programmiert werden
  • Keramikoberflächen lassen sich leicht reinigen, sind chemikalienbeständig und sorgen für kurze Siedezeiten
  • Kann in Umgebungen mit 0° bis 27 °C, 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, verwendet werden
  • RS-232 Schnittstelle zur Ausgabe von Zeit, Temperatursollwert, Heizflächen-/Sondentemperatur, Rührgeschwindigkeits-Sollwert und aktueller Drehzahl
Sicherheitsmerkmale
  • Die rote HOT TOP-Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Heizfläche über 50 °C(122 °F) liegt; das Gerät blinkt HOT AUS, bis die Oberflächentemperatur auf 50 °C oder darunter fällt, selbst wenn die Temperaturregelung ausgeschaltet ist
  • Ein einstellbarer Überstrom-Schutzstromkreis begrenzt die Heizplattentemperatur und verhindert Temperaturausreißer
  • Das Gehäuse aus robustem Aluminiumguss sorgt für Stabilität und Haltbarkeit
  • Die Bauweise des Geräts verhindert ein Eindringen von auslaufender Flüssigkeit ins Gerät.
  • Die eingebaute Zeitschaltuhr beendet den Heiz- oder Rührprozess oder beides nach der vom Benutzer festgelegten Zeit
Im Lieferumfang enthalten:
  • Abziehbares Stromkabel und Stecker
  • 6′′ Typ K-Sonde
  • Bei Modellen mit Rührfunktion ist ein Rührstab im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 220/240 V
Beschreibung 35 lb. Belastbarkeit
Versandgewicht (angloamerikanisch) 20,5 lb.
Versandgewicht (metrisch) 9,3 kg
Elektrische Anforderungen 220/240 V 50/60 Hz
Länge (angloamerikanisch) 11,3 in.
Größe 10,25 x 10,25 in.
Höhe (metrisch) 41,1 cm
Temperatur (metrisch) 1 bis 370 °C
Höhe (angloamerikanisch) 16,2 in.
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 10,1 cm
Stromstärke 6,1 A
Länge (metrisch) 28,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Wirkleistung 1450 w
Gewicht (angloamerikanisch) 20,5 lb.
Gewicht (metrisch) 9,3 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Quadratisch
Max. Probenaufgabe 16 kg
Anzahl Positionen Mehrere
Rührbereich 50 bis 1.200 U/min
Abmessungen (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Zertifizierung/Konformität cCSAus, CE
Display Digital
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.