Learn More
Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Heissplattenrührer, 370 °C, Keramik
Mit diesen digitalen Heizplattenrührer, die vier unabhängig voneinander gesteuerte Rührpositionen bieten, können Sie Anwendungen in den Biowissenschaften und Biotechnologien durchführen.
Marke: Thermo Scientific™ SP135930-33Q
1751.71 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Super-Nuova™ Mehrpositionen-Magnetrührerheizplatten können Sie Anwendungen in den Bereichen Life Science und Biotechnologie durchführen. Diese Heizplatten bieten vier unabhängig voneinander gesteuerte Rührpositionen auf einer beheizten Keramikplatte. Das Produkt verfügt über einen 4-Funktionsspeicher und eine Niedrigtemperatureinstellung, die ideal für Anwendungen in der Biowissenschaften und Biotechnologie geeignet ist. Diese Rührer sind für Labore mit mehreren Anwendern konzipiert und erfordern eine Verarbeitung mit hohem Volumen mit unübertroffener Leistung, Sicherheit und Steuerung.
Funktionsmerkmale:
- Die Mikroprozessorsteuerung gewährleistet genaue und stabile Sollwerte für Temperatur und Rührgeschwindigkeit
- Elektronische Temperaturüberwachung der Heizfläche oder der Flüssigkeit (bei Verwendung der externen PTFE-beschichteten Sonde, im Lieferumfang enthalten) und Regelung auf den Sollwert
- Ein einziger Regler steuert Wärme und Geschwindigkeit; die Sperrfunktion verhindert versehentliche Änderungen
- Digitale Anzeige für Temperatur oder U/min
- Das leistungsstarke Motor- und Magnetsystem verhindert ein Lösen den Magneten
- Der Thermo Scientific™ Stir Trac™ Bruchschutz bringt den Rührstab zum sofortigen Stopp für schnelles Entfernen von Fehlstellen und verhindert ein Durchlaufen oder entkoppelte Rührstäbe
- Die Temperatur wird in 1°-Schritten eingestellt
- Vier Speichertasten für benutzerdefinierte Temperatur-/Drehzahleinstellungen
- Der Kalibrierungsmodus ermöglicht die Kalibrierung der externen Sonde nach externen Standards. Die Sonde kann als System (Sonde, Steuerung, Anzeige) bei jeder vom Benutzer gewählten Temperatur programmiert werden
- Keramikoberflächen lassen sich leicht reinigen, sind chemikalienbeständig und sorgen für kurze Siedezeiten
- Kann in Umgebungen mit 0° bis 27 °C, 80 % relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend, verwendet werden
- RS-232 Schnittstelle zur Ausgabe von Zeit, Temperatursollwert, Heizflächen-/Sondentemperatur, Rührgeschwindigkeits-Sollwert und aktueller Drehzahl
Sicherheitsmerkmale
- Die rote HOT TOP-Warnleuchte leuchtet auf, wenn die Heizfläche über 50 °C(122 °F) liegt; das Gerät blinkt HOT AUS, bis die Oberflächentemperatur auf 50 °C oder darunter fällt, selbst wenn die Temperaturregelung ausgeschaltet ist
- Ein einstellbarer Überstrom-Schutzstromkreis begrenzt die Heizplattentemperatur und verhindert Temperaturausreißer
- Das Gehäuse aus robustem Aluminiumguss sorgt für Stabilität und Haltbarkeit
- Die Bauweise des Geräts verhindert ein Eindringen von auslaufender Flüssigkeit ins Gerät.
- Die eingebaute Zeitschaltuhr beendet den Heiz- oder Rührprozess oder beides nach der vom Benutzer festgelegten Zeit
Im Lieferumfang enthalten:
- Abziehbares Stromkabel und Stecker
- 6′′ Typ K-Sonde
- Bei Modellen mit Rührfunktion ist ein Rührstab im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Keramik | |
35 lb. Belastbarkeit | |
9,3 kg | |
11,3 in. | |
41,1 cm | |
16,2 in. | |
10,1 cm | |
28,7 cm | |
1450 w | |
9,3 kg | |
Quadratisch | |
Mehrere | |
16,2 x 11,3 x 4 in., (41,1 x 28,7 x 10,2 cm) | |
Digital |
220/240 V | |
20,5 lb. | |
220/240 V 50/60 Hz | |
10,25 x 10,25 in. | |
1 bis 370 °C | |
50/60 Hz | |
6,1 A | |
4 in. | |
20,5 lb. | |
Heizplattenrührer | |
16 kg | |
50 bis 1.200 U/min | |
cCSAus, CE |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
87Stunden
15Minuten
27Sekunden
8 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
15Minuten
27Sekunden
8
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.