Learn More
Thermo Scientific™ Super Heavy TMTpro™ Label Reagent
Eine alternative Form von TMTpro, die doppelt so viele schwere Isotope zur Markierung von Peptiden enthält.Bei Verwendung mit TMTpro-markierten Proben ermöglicht es 2D TMTpro Multiplexing-Anwendungen für die gezielte Quantifizierung.
Marke: Thermo Scientific™ A52040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01500kg
Beschreibung
- Ermöglicht das Multiplexing von TMTpro-markierten Proben mit super-heavy-markierten TMTpro-Peptiden für eine multiplexierte, zielgerichtete Quantifizierung
- In Kombination dient der Massenversatz des super-heavy-markierten synthetischen Peptids als Auslöser für die Auswahl des Zielpeptids in der Multiplex-Probe
- Diese getriggerte Auswahl reduziert Störungen und Koisolation, um eine robustere Quantifizierung zu ermöglichen
- Die TOMAHAQ-Methode (ausgelöst durch Offset, Multiplexing, genaue Masse, hohe Auflösung und absolute Quantifizierung) kombiniert die Leistungsfähigkeit des Multiplexierens mit gezielten Quantifizierungsmethoden
- Ein weiterer Vorteil dieser Methode für die gezielte Multiplex-Quantifizierung ist die geringere Abhängigkeit von den Chromatographiebedingungen für eine erfolgreiche Quantifizierung
- Für dieses Produkt gilt eine eingeschränkte Lizenz für die Marke
Spezifikation
Label Reagent | |
TMTpro | |
Peptide | |
Peptide labeling | |
Weiß | |
93% | |
C4[13 C]15H30N[15 N]3O6 |
TMT™ | |
Peptides | |
Mass Spectrometry | |
2 mg | |
Kunststofffläschchen | |
MS-tauglich | |
Fest |