Learn More
Thermo Scientific™ Superschweres TMT-Markierungsreagenz
Eine alternative Form von TMT, die doppelt so viele schwere Isotope für die Markierung von Peptiden enthält. Bei Verwendung mit TMT-markierten Proben können 2D-TMT-Multiplexing-Anwendungen für die zielgerichtete Quantifizierung verwendet werden.
Marke: Thermo Scientific™ A43073
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Das Amin-reaktive superschwere TMT-Markierungsreagenz ist eine alternative Form von TMT, die doppelt so viele schwere Isotope zur Markierung von Peptiden enthält. Bei Verwendung mit TMT-markierten Proben können 2D-TMT-Multiplexing-Anwendungen für die zielgerichtete Quantifizierung verwendet werden.
- 2-dimensionales Multiplexing – ermöglicht Multiplexing herkömmlicher TMT-Multiplex-markierter Proben mit superschwer markierten Peptiden für eine zielgerichtete Multiplex-Quantifizierung
- Verbessert die quantitative Genauigkeit – die Markierung reduziert Koisolation und Störungen und ermöglicht dadurch eine robustere Quantifizierung
- Reduziert die Komplexität der Erfassung – schwer markiertes Peptid wird als Auslöser für die Peptidauswahl verwendet
- Superschweres TMT-Markierungsreagenz wird zur Markierung synthetischer Peptide verwendet und ist speziell für TMT-Multiplex-markierte Proben geeignet. Bei einer kombinierten Verwendung wird der Massenversatz des Super Heavy-markierten synthetischen Peptids als Trigger für die Auswahl des Zielpeptids in der Multiplex-Probe verwendet und reduziert die Interferenz/Co-Isolierung, um eine robustere Quantifizierung zu ermöglichen.
- Diese neue Methode kombiniert die Leistungsfähigkeit des Multiplexings von TMT-Reagenzien mit Methoden zur gezielten Quantifizierung und wird als TOMAHAQ-Methode bezeichnet (getriggert durch Versatz, Multiplexing, genaue Masse, hohe Auflösung und absolute Quantifizierung).1 Bei dieser Anwendung ist der Anwender in der Lage, eine zielgerichtete Quantifizierung von Multiplex-Proben für die Zielpeptide unabhängig von den Chromatographiebedingungen durchzuführen.
- Zur hochauflösenden Analyse von TMT-markierten Peptiden wird als LC-Säule für die Nanospray Flex-Quelle die Acclaim PepMap 100 C18 LC-Säule empfohlen (Kat.- (Best.-Nr. 164942 oder 164939). Für die Quelle EASY-Spray wird die LC-Säule EASY-Spray C18 empfohlen (Best.- Nr. ES802 oder ES803). Referenz Erickson BK, Rose CM, Braun CR, Erickson AR, Knott J, McAlister GC, Wühr M, Paulo JA, Everley RA, Gygi SP. A Strategy to Combine Sample Multiplexing with Targeted Proteomics Assays for High-Throughput Protein Signature Characterization. Mol Cell. 2017 65(2):361-370.
Spezifikation
TMT™ | |
Tandem Mass Tag™ (TMT)-Marker | |
Peptide | |
Proteinmarkierung |
Lagerung im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C). |
|
Trockeneis | |
Peptide | |
2 mg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.