Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
123 x 53 cm (48 x 21 Zoll)
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll)
137 x 53 cm (54 x 21 Zoll)
137 x 61 cm (54 x 24 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll)
183 x 35,5 cm (72 x 14 Zoll)
183 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll)
183 x 53 cm (72 x 21 Zoll)
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll)
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll)
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll)
76 x 53 cm (30 x 21 Zoll)
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll)
Tragkraft (angloamerikanisch):
600 lb.
800 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Stifte und Keile aus Kunststoff.
- Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
- Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
- Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wire Shelf |
| Abmessungen (L x B) | 123 x 53 cm (48 x 21 Zoll) |
| Ausführung | Brite |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ Regalsystem |
| Enthält | Kunststoffhülsen und -keile |
| Länge (angloamerikanisch) | 48 in. |
| Länge (metrisch) | 123 cm |
| Tragkraft (angloamerikanisch) | 800 lb. |
| Tragkraft (metrisch) | 363 kg |
| Breite (angloamerikanisch) | 21 in. |
| Mehr anzeigen |