Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrom-Gitterregal, Brite-Oberfläche
Artikelnummer. 15906621
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 53 cm (42 x 21 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
123 x 53 cm (48 x 21 Zoll)
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll)
137 x 53 cm (54 x 21 Zoll)
137 x 61 cm (54 x 24 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll)
183 x 35,5 cm (72 x 14 Zoll)
183 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll)
183 x 53 cm (72 x 21 Zoll)
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll)
61 x 53 cm (24 x 21 Zoll)
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll)
76 x 53 cm (30 x 21 Zoll)
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 53 cm (36 x 21 Zoll)
Tragkraft (angloamerikanisch):
600 lb.
800 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15906621
Marke: Metro™ 2130BR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Stifte und Keile aus Kunststoff.
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Erecta Chrom-Gitterregal mit Brite-Oberfläche ist leicht verstellbar und bietet mehrere Lagergestaltungen bei Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen.
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Kostengünstige Chromat-Beschichtung für trockene Umgebungen mit geringer Luftfeuchtigkeit
  • Die Lackbeschichtung wirkt wie Chrom
Spezifikation
Produkttyp Wire Shelf
Abmessungen (L x B) 76 x 53 cm (30 x 21 Zoll)
Ausführung Brite
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™ Regalsystem
Enthält Kunststoffhülsen und -keile
Länge (angloamerikanisch) 30 in.
Länge (metrisch) 76 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 800 lb.
Tragkraft (metrisch) 363 kg
Breite (angloamerikanisch) 21 in.
Breite (metrisch) 53 cm
Material Chrom