Learn More
Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschenfilter
Verbessern Sie die Gasqualität und optimieren Sie die GC-Analyse mit den anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschenfiltern.
272.00 € - 2197.04 €
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Volumen (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Geräte) | Volumen (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10764067
|
Thermo Scientific™
60180-819 |
Kartuschenfilter, Feuchtigkeitsindikator | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 7,2 g H2O | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
279.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10341495
|
Thermo Scientific™
60180-820 |
Kartuschenfilter, Sauerstoffindikator | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar | 1 Liter O2 | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
272.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10457714
|
Thermo Scientific™
60180-821 |
Kartuschenfilter, Kohlenwasserstoff | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 24 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
279.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10514485
|
Thermo Scientific™
60180-822 |
Packung mit 3 Kartuschen | Dreifach: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Kombi: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | Dreifach: 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) Kombi: 3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) |
Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
701.83 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10019682
|
Thermo Scientific™
60180-825 |
Dreifachfilter, Indikator für Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MS | He | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan) | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
435.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10213423
|
Thermo Scientific™
60180-824 |
Dreifachfilter mit Indikator – Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan) | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
340.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10701947
|
Thermo Scientific™
60180-828 |
Packung mit 3 Kartuschen | Dreifach: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Kombi: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | Dreifach: 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) Kombi: 3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) |
Grundplatte im Lieferumfang enthalten |
1689.11 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10279324
|
Thermo Scientific™
60180-826 |
Kombifilter mit Indikator – Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 3,5 g H2O, 12 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
320.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10269654
|
Thermo Scientific™
60180-827 |
Packung mit 4 Kartuschen | Feuchtigkeit: Inertes Trägergas, He, H2, N2, AR, Luft; Sauerstoff: Inertes Trägergas, He, H2, N2, AR; Kohlenwasserstoff: Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | Feuchtigkeit: 7,2 g H2O Sauerstoff: 1 l O2 Kohlenwasserstoff: 24 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) |
Grundplatte im Lieferumfang enthalten |
2197.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10344093
|
Thermo Scientific™
60180-830 |
Dreifachfilter – Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MS | He | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan) | Grundplatte im Lieferumfang enthalten |
667.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10120993
|
Thermo Scientific™
60180-829 |
Dreifachfilter, Indikator für Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenwasserstoffe – He-vorkonditioniert für GC/MS | He | 1,8 g H2O, 500 ml O2, 7 g Kohlenwasserstoff (als n-Butan) | Grundplatte im Lieferumfang enthalten |
723.31 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10427144
|
Thermo Scientific™
60180-832 |
Zwillingsfeuchtigkeitsfilter für hohe Flussrate (Luftgeneratoren) | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 7,2 g H2O | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10428104
|
Thermo Scientific™
60180-839 |
Packung für hohen Fluss mit 2 x Kohlenwasserstofffilter für LC/MS – ohne Indikator | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 24 g KW (als n-Butan) | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10006064
|
Thermo Scientific™
60180-841 |
Packung für hohe Durchflussrate mit 2 x Feuchtigkeitsfilter für LC/MS – mit Indikator | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 7,2 g H2O | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
10586195
|
Thermo Scientific™
60180-831 |
KW-Zwillingsfilter für Trägerplatte für hohe Durchflussraten (LC/MS) | Inertes Trägergas, He, H2, N2, Ar, Luft | 24 g Kohlenwasserstoffe (als n-Butan) | Grundplatte nicht im Lieferumfang enthalten |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Super Clean™ Gaskartuschenfiltern ein hochreines Ausgangsgas (99,9999 % oder 6,0 Grad) für optimale GC-Arbeitsleistung sicher. Die Basisplatten können für individuelle Benutzeranforderungen konfiguriert werden, und es gibt keine Kontamination während des Kartuschenwechsels. Anwenderfreundliche und kostengünstige Super Clean Gaskartuschenfilter ermöglichen einen schnellen Austausch ohne Hilfsmittel.
Zusätzliche Produktinformationen- Filter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Kohlenwasserstoffen erhältlich
- Kombifilter zum Entfernen von Sauerstoff und Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- Dreifachfilter zur Entfernung von Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffen
- TÜV-geprüft
- Maximaler Druck 11 bar (160 psi)
- Maximaler Durchfluss 7 l/min
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.