Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
14 in.
18 in.
21 in.
24 in.
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
30 in.
36 in.
42 in.
48 in.
54 Zoll
60 Zoll
72 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Hülsen/Keilen geliefert.
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 % und sorgt somit für optimalen Lichteinfall und verbesserte Sichtbarkeit der gelagerten Artikel. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
- Harte, beständige Oberfläche
- Abriebfest
- Ideal für trockene, nicht-korrosive Umgebungen
- Einlegeböden in 1 in.-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
Bestellinformation
Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wire Shelf |
| Abmessungen (L x B) | 152,4 x 53 cm (60 x 21 Zoll) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem |
| Enthält | Vier nicht leitende Muffen/Keile |
| Länge (angloamerikanisch) | 60 Zoll |
| Länge (metrisch) | 152,4 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 21 in. |
| Breite (metrisch) | 53 cm |
| Material | Chrom |