Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sumatriptan-Succinat
Artikelnummer. 15811042
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103628-48-4
Summenformel C18H27N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 413.49
InChI-Schlüssel PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 1-{3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-Indol-5-yl}-N-Methylmethansulfonamid; Butandisäure
SMILES OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)CC1=CC=C2NC=C(CCN(C)C)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sumatriptan succinate
Schmelzpunkt 165.0°C to 166.0°C
Farbe Klar
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, insoluble in ether & ethanol, slightly soluble in methanol
Formelmasse 413.49
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sumatriptan succinate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sumatriptan succinate