Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sumatriptan-Succinat
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sumatriptan succinate |
Schmelzpunkt | 165.0°C to 166.0°C |
Farbe | Klar |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: very soluble in dimethyl sulfoxide, insoluble in ether & ethanol, slightly soluble in methanol |
Formelmasse | 413.49 |