Learn More
Sulfurylchlorid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10347300
Sulfurylchlorid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347300
2.5 kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10347300
Marke: Thermo Scientific Acros 169450025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-25-5
Summenformel Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 134.96
MDL-Nummer MFCD00011451
InChI-Schlüssel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC-Name Sulfuryldichlorid
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 69.1°C
Chemischer Name oder Material Sulfuryl chloride
Schmelzpunkt -54.1°C
Namenshinweis 98.5%
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Strukturformel SO2Cl2
Fieser 01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid
Formelmasse 134.96
Reinheit (%) 98.5%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.443
Relative Dichte 1.667
Dichte 1.6670g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number169450025,169450250,169450010
ChargennummerA0455060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number169450025,169450250,169450010
ChargennummerA0461179 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number169450025,169450250,169450010
ChargennummerA0455060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog Number169450010,169450025,169450250
ChargennummerA0450846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number169450025,169450250,169450010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuryl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Name des Produkts
Sulfurylchlorid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals >