Learn More
Sulfurylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15482997
Sulfurylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482997
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15482997
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089411.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Sulfuryl chloride is used as a chlorinating, sulfonating and chlorosulfonating agent. It is also used as a source of chlorine and acts as a reagent in the conversion of C-hydrogen to C-chlorine adjacent to activating substituent namely carbonyls and sulfoxides. As a chlorinating agent, it is involved in the chlorination of substrates like alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, tetrahydrofuran and epoxides. It finds application in the conversion of thiols or disulfides into their corresponding sulfenyl chlorides. It plays a vital role to treat wool to prevent shrinkage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-25-5
Summenformel Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 134.96
MDL-Nummer MFCD00011451
InChI-Schlüssel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
IUPAC-Name Sulfuryldichlorid
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 69°C
Chemischer Name oder Material Sulfuryl chloride
Schmelzpunkt °C to 54°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,toluene,chloroform,ether,carbon tetrachloride and glacial acetic acid.
Formelmasse 134.96
Brechungsindex 1.4437
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.68
Name des Produkts
Sulfurylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >