Learn More
Schwefelsäure, TraceSELECT™, für Spurenanalyse, ≥95%, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15647320
Schwefelsäure, TraceSELECT™, für Spurenanalyse, ≥95%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15647320 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 l, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15647320
Marke: Honeywell-Fluka 847162.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
TraceSELECT™, für die Spurenanalyse, ≥95 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Summenformel H2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
MDL-Nummer MFCD00064589
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
Namenshinweis TraceSELECT™, für die Spurenanalyse,≥95 %
Siedepunkt 310 °C
CAS Min. % ≥50.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <5.0000%
Dichte 1.840 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 l
Strukturformel H2SO4
UN-Nummer UN1830
Beilstein 2037554
Formelmasse 98.08
Reinheit (%) ≥95%
Name des Produkts
Schwefelsäure, TraceSELECT™, für Spurenanalyse, ≥95%, Honeywell Fluka™ >